Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus Non-structural glycoprotein 1
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (isolate Monkey/South Africa/SA11-H96/1958 G3-P5B[2]-I2-R2-C5-M5-A5-N5-T5-E2-H5) (RV-A) (Simian Agent 11 (isolate SI/South Africa/H96/58)) Non-structural glycoprotein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7439-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16058870
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
YP_002302223.1
Rotavirus Non-structural glycoprotein 1
Research Use Only
NSP4
Recombinant Protein
E. coli
PTMKIALKTS KCSYKVVKYC IVTIFNTLLK LAGYKEQITT KDEIEKQMDR VVKEMRRQLE MIDKLTTREI EQVELLKRIY DKLTVQTTGE IDMTKEINQK NVRTLEEWES GKNPYEPREV TAAM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7011361
200 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Rotavirus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol