Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Adapter protein MecA Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MW2) Adapter protein MecA, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso WP_001217728.1
ID gene (immissione) 31213749
Nome S. aureus Adapter protein MecA Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16017860
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7252-EC-100UG
100 μg
985.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16037860
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7252-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16027860
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7252-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16047860
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7252-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16057860
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7252-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16067860
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7252-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
WP_001217728.1
S. aureus Adapter protein MecA Protein
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
31213749
Research Use Only
mecA
Recombinant Protein
E. coli
MRIERVDDTT VKLFITYSDI EARGFSREDL WTNRKRGEEF FWSMMDEINE EEDFVVEGPL WIQVHAFEKG VEVTISKSKN EDMMNMSDDD ATDQFDEQVQ ELLAQTLEGE DQLEELFEQR TKEKEAQGSK RQKSSARKNT RTIIVKFNDL EDVINYAYHS NPITTEFEDL LYMVDGTYYY AVHFDSHVDQ EVINDSYSQL LEFAYPTDRT EVYLNDYAKI IMSHNVTAQV RRYFPETTE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.