Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus E.coli Enoyl-ACP Reductase / FABI Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MRSA252) E.coli Enoyl-ACP Reductase / FABI, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7753-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16060591
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
WP_000933195.1
S. aureus E.coli Enoyl-ACP Reductase / FABI Protein
Research Use Only
fabI
Recombinant Protein
E. coli
MLNLENKTYV IMGIANKRSI AFGVAKVLDQ LGAKLVFTYR KERSRKELEK LLEQLNQPEA HLYQIDVQSD EEVINGFEQI GKDVGNIDGV YHSIAFANME DLRGRFSETS REGFLLAQDI SSYSLTIVAH EAKKLMPEGG SIVATTYLGG EFAVQNYNVM GVAKASLEAN VKYLALDLGP DNIRVNAISA GPIRTLSAKG VGGFNTILKE IEERAPLKRN VDQVEVGKTA AYLLSDLSSG VTGENIHVDS GFHAIK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
31213761
200 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol