Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Peptide deformylase Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Peptide deformylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 4075.00€
Specifica
Numero di accesso | WP_000957037.1 |
---|---|
Nome | S. aureus Peptide deformylase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | def |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16063590
|
enQuireBio™
QP6478-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16083590
|
enQuireBio™
QP6478-YE-1MG |
1 mg |
4075.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16073590
|
enQuireBio™
QP6478-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16093590
|
enQuireBio™
QP6478-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16003600
|
enQuireBio™
QP6478-YE-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16013600
|
enQuireBio™
QP6478-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
WP_000957037.1 | |
Research Use Only | |
def | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MLTMKDIIRD GHPTLRQKAA ELELPLTKEE KETLIAMREF LVNSQDEEIA KRYGLRSGVG LAAPQINISK RMIAVLIPDD GSGKSYDYML VNPKIVSHSV QEAYLPTGEG CLSVDDNVAG LVHRHNRITI KAKDIEGNDI QLRLKGYPAI VFQHEIDHLN GVMFYDHIDK NHPLQPHTDA VEV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Peptide deformylase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |