Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Replication initiation Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Replication initiation protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_052693.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3355242 |
Nome | S. aureus Replication initiation Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16048370
|
enQuireBio™
QP7349-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16068370
|
enQuireBio™
QP7349-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058370
|
enQuireBio™
QP7349-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078370
|
enQuireBio™
QP7349-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16088370
|
enQuireBio™
QP7349-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16098370
|
enQuireBio™
QP7349-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_052693.1 | |
S. aureus Replication initiation Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3355242 | |
Research Use Only | |
repD | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSTENHSNYL QNKDLDNFSK TGYSNSRLSG NFFTTPQPEL SFDAMTIVGN LNKTNAKKLS DFMSTEPQIR LWDILQTKFK AKALQEKVYI EYDKVKADSW DRRNMRVEFN PNKLTHEEML WLKQNIIDYM EDDGFTRLDL AFDFEDDLSD YYAMTDKAVK KTIFYGRNGK PETKYFGVRD SDRFIRIYNK KQERKDNADV EVMSEHLWRV EIELKRDMVD YWNDCFDDLH ILKPDWTTPE KVKEQAMVYL LLNEEGTWGK LERHAKYKYK QLIKEISPID LTELMKSTLK ENEKQLQKQI DFWQREFRFW K | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |