Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Staphopain B Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Staphopain B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9880-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16058901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
WP_001088793.1
50 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Staphopain B Protein
Research Use Only
sspB
Recombinant Protein
Yeast
DQVQYENTLK NFKIREQQFD NSWCAGFSMA ALLNATKNTD TYNAHDIMRT LYPEVSEQDL PNCSTFPNQM IEYGKSQGRD IHYQEGVPSY EQVDQLTKDN VGIMILAQSV SQNPNDPHLG HALAVVGNAK INDQEKLIYW NPWDTELSIQ DADSSLLHLS FNRDYNWYGS MIGY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.