Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Acyl-CoA-binding Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Acyl-CoA-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9099-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16057651
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_011551.3
S. cerevisiae Acyl-CoA-binding Protein
Research Use Only
ACB1
Recombinant Protein
Yeast
MVSQLFEEKA KAVNELPTKP STDELLELYA LYKQATVGDN DKEKPGIFNM KDRYKWEAWE NLKGKSQEDA EKEYIALVDQ LIAKYSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
852925
50 μg
Not determined.
Full Length
S. cerevisiae
His
Tris-based buffer, 50% glycerol