Learn More
enQuireBio™ Recombinant Salmon Calcitonin Protein
A cDNA sequence encoding the Calcitonin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
124.00€ - 1955.00€
Specifica
Nome | Salmon Calcitonin Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Salmon |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15936648
|
enQuireBio™
QP11261-1MG |
1 mg |
124.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956648
|
enQuireBio™
QP11261-5MG |
5 mg |
505.00€
5mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946648
|
enQuireBio™
QP11261-25MG |
25 mg |
1955.00€
25mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Salmon Calcitonin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Salmon | |
Untagged | |
The calcitonin peptide was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Calcitonin Acetate (Salmon) has an amino acid sequence of: Cys-Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Cys-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Thr-Gly-Ser-Gly-Thr-Pro-NH2 | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |