missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 B.1.617.2 Spike GCN4-IZ Protein

Codice prodotto. 18796676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18796676 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18796676 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 10878CV100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Delta Variant (India) His-tag

Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso YP_009724390.1
Da utilizzare con (applicazione) Bioactivity
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID gene (immissione) 43740568
Peso molecolare M.W.-observed: 144-170 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 138 kDa
Quantità 100 μg
Sorgente Human embryonic kidney cell, HEK293-derived sars-cov-2 Spike protein SARS-CoV-2 Spike (Val16-Lys1211)(Thr19Arg, Gly142Asp, Glu156Gly, Phe157del, Arg158del, Leu452Arg, Thr478Lys, Asp614Gly, Pro681Arg, Asp950Asn)(Arg682Ser, Arg685Ser, Lys986Pro, Val987Pro) (N-terminus) Accession # YP_009724390.1 GCN4-IZ 6-His tag (C-terminus)
Requisiti di stoccaggio Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Concentrazione di endotossine <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias gene 2019-nCoV S Protein, 2019-nCoV Spike, COVID-19 Spike, E2, Human coronavirus spike glycoprotein, Peplomer protein, S glycoprotein, S Protein, SARS-CoV-2, SARS-COV-2 S protein, SARS-COV-2 Spike glycoprotein, SARSCOV2 Spike protein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Spike Protein, Spike glycoprotein, surface glycoprotein
Coniugato Unconjugated
Ricostituzione Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Linea di prodotti R&D Systems
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Proteine SARS-CoV-2 Spike
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.