Learn More
enQuireBio™ Recombinant SARS SARS-CoV Protein
A cDNA sequence encoding the SARS-CoV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5905.00€
Specifica
Nome SARS SARS-CoV Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività SARS
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15953519
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13423-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15943519
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13423-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15933519
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13423-1MG
1 mg
5905.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SARS SARS-CoV Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
SARS
His
Sterile filtered and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASHMSDNG PQSNQRSAPR ITFGGPTDST DNNQNGGRNG ARPKQRRPQG LPNNTASWFT ALTQHGKEEL RFPRGQGVPI NTNSGPDDQI GYYRRATRRV RGGDGKMKEL SPRWYFYYLG TGPEASLPYG ANKEGIVWVA TEGALNTPKD HIGTRNPNNN AATVLQLPQG TTLPKGFYAE GSRGGSQASS RSSSRSRGNS RNSTPGSSRG NSPARMASGG GETALALLLL DRLNQLESKV SGKGQQQQGQ TVTKKSAAEA SKKPRQKRTA TKQYNVTQAF GRRGPEQTQG NFGDQDLIRQ GTDYKHWPQI AQFAPSASAF FGMSRIGMEV TPSGTWLTYH GAIKLDDKDP QFKDNVILLN KHIDAYKTFP PTEPKKDKKK KTDEAQPLPQ RQKKQPTVTL LPAADMDDFS RQLQNSMSGA SADSTQA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.