Learn More
enQuireBio™ Recombinant SARS SARS Mosaic S(C) Protein
A cDNA sequence encoding the SARS Mosaic S(C) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Specifica
Nome SARS SARS Mosaic S(C) Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività SARS
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15943509
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13420-100UG
100 μg
238.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15963509
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13420-500UG
500 μg
910.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953509
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13420-1MG
1 mg
1515.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SARS SARS Mosaic S(C) Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
SARS
Untagged
SARS Mosaic Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
25mM Tris-HCl, 0.4% sarcosyl, 0.25% Triton .–100 and 50% glycerol.