Learn More
enQuireBio™ Recombinant Soybean Soybean P34 GST Protein
A cDNA sequence encoding the Soybean P34 GST was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | P34 GST Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Soybean |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15923989
|
enQuireBio™
QP13564-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943989
|
enQuireBio™
QP13564-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15933989
|
enQuireBio™
QP13564-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
P34 GST Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Soybean | |
GST | |
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris-HCl, pH 8.0, 60mM NaCl, 10mM glutathione and 50% glycerol. |