Learn More
enQuireBio™ Recombinant Toxoplasma Gondii T. gondii p29 Protein
A cDNA sequence encoding the T. gondii p29 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Specifica
Nome Toxoplasma Gondii T. gondii p29 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Toxoplasma Gondii
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15904319
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13665-100UG
100 μg
238.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15924319
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13665-500UG
500 μg
910.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15914319
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13665-1MG
1 mg
1515.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Toxoplasma Gondii T. gondii p29 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Toxoplasma Gondii
GST
Toxoplasma protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris-HCl, 1.5M urea and 50% glycerol.