Learn More
enQuireBio™ Recombinant Varicella Zoster Virus VZV gE Protein
A cDNA sequence encoding the VZV gE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Specifica
Nome | Varicella Zoster Virus VZV gE Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Varicella Zoster Virus |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15905219
|
enQuireBio™
QP13950-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925219
|
enQuireBio™
QP13950-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15915219
|
enQuireBio™
QP13950-1MG |
1 mg |
1515.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Varicella Zoster Virus VZV gE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Varicella Zoster Virus | |
GST | |
Varicella protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
60mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH 8.0, 0.25% Sarkosil, 10mM glutathione and 50% glycerol. |