Learn More
enQuireBio™ Recombinant Varicella Zoster Virus VZV ORF26 Protein
A cDNA sequence encoding the VZV ORF26 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1515.00€
Specifica
Nome | Varicella Zoster Virus VZV ORF26 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Varicella Zoster Virus |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15935219
|
enQuireBio™
QP13951-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955219
|
enQuireBio™
QP13951-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945219
|
enQuireBio™
QP13951-1MG |
1 mg |
1515.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Varicella Zoster Virus VZV ORF26 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Varicella Zoster Virus | |
Untagged | |
Varicella protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
25mM Tris-Hcl pH 8.0, 1mM EDTA and 50% glycerol. |