Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 488, Clone: CTK0105 and CTK0106, Proteintech ChromoTek
Codice prodotto. 17363473
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
10µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17363473 100 μL 100µL
17353473 10 μL 10µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17363473 Fornitore Chromotek N. del fornitore sms2bAF4881100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Alpaca Monoclonal Antibody
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG2b, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG2b with high affinity & specificity.
Specifica
Antigene Recombinant VHH
Applicazioni Immunofluorescence, Western Blot
Clone CTK0105 and CTK0106
Specie ospite Alpaca
Quantità 100 μL
Target Species Mouse