Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0104, Proteintech ChromoTek
Codice prodotto. 17383483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17383483 500 μg 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17383483 Fornitore Chromotek N. del fornitore smsG1Cys22500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG1: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0104].
Specifica
Antigene Recombinant VHH
Applicazioni Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Clone CTK0104
Specie ospite Alpaca
Quantità 500 μg
Target Species Mouse