Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0106, Proteintech ChromoTek
Codice prodotto. 17343493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17343493 500 μg 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17343493 Fornitore Chromotek N. del fornitore smsG2bCys22500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG2b: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0106].
Specifica
Antigene Recombinant VHH
Applicazioni Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone CTK0106
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Alpaca
Quantità 500 μg
Primario o secondario Secondary
Target Species Mouse