Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus Norovirus Group-1 Protein
A cDNA sequence encoding the Norovirus Group-1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | Virus Norovirus Group-1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Virus |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15931789
|
enQuireBio™
QP12865-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951789
|
enQuireBio™
QP12865-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941789
|
enQuireBio™
QP12865-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Especificaciones
Virus Norovirus Group-1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Virus | |
His | |
Phosphate buffer with 0.05% NaN3. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MMMASKDATS SVDGASGAGQ LVPEVNASDP LAMDPVAGSS TAVATAGQVN PIDPWIINNF VQAPQGEFTI SPNNTPGDVL FDLSLGPHLN PFLLHLSQMY NGWVGNMRVR IMLAGNAFTA GKIIVSCIPP GFGSHNLTIA QATLFPHVIA DVRTLDPIEV PLEDVRNVLF HNNDRNQQTM RLVCMLYTPL RTGGGTGDSF VVAGRVMTCP SPDFNFLFLV PPTVEQKTRP FTLPNLPLSS LSNSRAPLPI SSMGISPDNV QSVQFQNGRC TLDGRLVGTT PVSLSHVAKI RGTSNGTVIN LTELDGTPFH PFEGPAPIGF PDLGGCDWHI NMTQFGHSSQ TQYDVDTTPD TFVPHLGSIQ ANGIGSGNYV GVLSWISPPS HPSGSQVDLW KIPNYGSSIT EATHLAPSVY PPGFGEVLVF FMSKMPGPGA YNLPCLLPQE YISHLASEQA PTVGEAALLH YVDPDTGRNL GEFKAYPDGF LTCVPNGASS GPQQLPINGV FVFVSWVSRF YQLKPVGTAS SARGRLGLRR | |
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |