Learn More
enQuireBio™ Recombinant West Nile Virus WNV Pre-M Protein
A cDNA sequence encoding the WNV Pre-M was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | West Nile Virus WNV Pre-M Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | West Nile Virus |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955259
|
enQuireBio™
QP13965-100UG |
100 μg |
238.00€
100µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15975259
|
enQuireBio™
QP13965-500UG |
500 μg |
910.00€
500µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965259
|
enQuireBio™
QP13965-1MG |
1 mg |
1815.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
West Nile Virus WNV Pre-M Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
West Nile Virus | |
His | |
20mM phosphate buffer pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVTLSNFQGKVMMTVNATDVTDVITIPTAAGKNLCIVRA MDVGYLCEDTITYECPVLAAGNDPEDIDCWCTKSSVYVRYGRCTKTRHSRRSRRSLTVQTHGESTLANKKGAWLDSTKATRYLVKTESWILRNPGYALE | |
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE. |