Learn More
Haleco™ Recovery Bags
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Materiale | LDPE, Polyethylene |
| Dimensioni (L x P) | 50 x 70cm |
| Altezza (sistema metrico) | 70 cm |
| Peso (sistema metrico) | 8 kg |
| Product Type | Waste Bag |
| Capacità (sistema metrico) | 30 L |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 cm |