Learn More
Haleco™ Recovery Bags
Codice prodotto. 15155174
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15155174 Clear pezzi 200
12516239 Black pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15155174 Fornitore Haleco™ N. del fornitore SAC130T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    107.32€ / pezzi 200
    Risparmia 18.68€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Specifica
Colore Clear
Materiale LDPE, HDPE
Dimensioni (L x P) 82 x 120cm
Altezza (sistema metrico) 120 cm
Peso (sistema metrico) 13.76 kg
Product Type Waste Bag
Capacità (sistema metrico) 130 L
Lunghezza (sistema metrico) 82 cm