Learn More
Manutan Recovery tray wood Combi-Flip, width: 1000 mm, depth: 700 mm
Marca:  Manutan A010516
Encompass_Preferred
Recovery tray wood Combi-Flip, width: 1000 mm, depth: 700 mm
Codice prodotto. 15544197
  • 14.46€ / pezzi 1
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-05-2026