Learn More
R&D Systems™ RECQL5 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18347728 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18347728 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18347728 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore H00009400T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Linea di prodotti Novus
Bersaglio RECQL5
Sinonimo DNA helicase, RecQ-like type 5, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, FLJ90603, RecQ protein-like 5ATP-dependent DNA helicase Q5, RecQ5, RECQ5RecQ protein 5
Simbolo del gene RECQL5