Learn More
Gilac™ Rectangular Black Airtight Box with Clear Lid
Codice prodotto. 17928651
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.4 L
0.95 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
17928651 0.4 L Pezzo
17978931 0.95 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17928651 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G603241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.68€
    31.49€ / pezzi 1
    Risparmia 13.19€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rectangular Black Airtight Box with Clear Lid is suited for on-site catering and ideal as a reusable box for deposit systems, deliveries, or click and collect services.
  • Airtight box in packs of 10.
  • Suited for on-site catering and ideal as a reusable box for deposit systems, deliveries, or click and collect services.
  • Retains flavours and keeps odours out.
  • The lid perfectly seals the box allowing it to be stacked.
  • Clear lid for excellent visibility of contents.
  • The matt black body adds an upscale touch to your containers.
  • Available in various sizes to suit every need.
  • Dimensions given for a single box.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 13.5 oz.
Capacità (sistema metrico) 0.4 L
Tipo di chiusura Airtight Lid
Colore Black
Materiale HDPE
Forma Rettangolare
Product Type Airtight Box
Quantità 10 Pk.
Dimensioni (L x P x A) 135 x 107 x 60 mm
Lunghezza (sistema metrico) 135 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 107 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.2 in.
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.