Learn More
Eppendorf™ Rectangular Centrifuge Bucket
Codice prodotto. 11893882 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
5702 Centrifuge rotor A-4-38
Eppendorf rotor A-4-81 (CFA-152-020K)
Swinging bucket rotor CFA-146-010T (A-4-44)
Quantità:
2/Pk.
4/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Quantità Dimensione della confezione
11893882 5702 Centrifuge rotor A-4-38 4/Pk. pezzi 4
10308612 5702 Centrifuge rotor A-4-38 2/Pk. pezzi 2
10136511 Swinging bucket rotor CFA-146-010T (A-4-44) 4/Pk. pezzi 4
10477272 Eppendorf rotor A-4-81 (CFA-152-020K) 4/Pk. pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11893882 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 5702709000
In stock
Use these buckets with Eppendorf™ rotors.
  • Rectangular Centrifuge Buckets
  • Compatible with Eppendorf rotors
  • Available in packs of two and four
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 5702 Centrifuge rotor A-4-38
Capacità 90 mL
Tipo di contenitore Bucket
Quantità 4/Pk.