Learn More
Gilac™ Rectangular Container
Codice prodotto. 15982874
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
55 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15982874 55 L Pezzo
15912874 25 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15982874 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G119921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.97€
    32.94€ / pezzi 1
    Risparmia 13.03€
    28% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Rectangular Food Container for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
  • 600 x 400 rectangular plastic food container
  • For sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials
  • No gaps nor overlaps
  • Machine washable
  • Covering lid for increased hygiene, optional extra
  • Stackable without lid
  • Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies
Specifica
Tipo Storage Bin
Materiale HDPE
Colore White
Forma Rectangular
Capacità (sistema imperiale) 14.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 55 L
Certificazione/Conformità Food Contact Certified
Stile Stackable
Lunghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Altezza (sistema imperiale) 12.4 in.
Altezza (sistema metrico) 315 mm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C