Learn More
Gilac™ Rectangular Dividing Dough Container
Codice prodotto. 17958881
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
20 L
Colore:
Green
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
17958881 10 L White Pezzo
17948501 20 L Green Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17958881 Fornitore Gilac™ N. del fornitore G155321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.85€
    13.10€ / pezzi 1
    Risparmia 6.75€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rectangular Dividing Dough Container is highly resistant to changes in temperature, flexible and shock-resistant.
  • Rectangular dividing dough container.
  • Highly resistant to changes in temperature.
  • Highly flexible and shock-resistant.
  • Compatible with racking trolleys.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore White
Altezza (sistema metrico) 80 mm
Lunghezza (sistema metrico) 530 mm
Materiale HDPE
Tipo Utility Tray
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 20.9 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.