Learn More
Agencinox™ Vassoio rettangolare
Codice prodotto. 11741933
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
170 x 110 x 20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
11741933 170 x 110 x 20 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11741933 Fornitore Agencinox™ N. del fornitore 1217
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these trays for a variety of applications. Agencinox™ Rectangular Trays ideal for use in medical environments.
  • Rectangular tray
  • Stainless steel construction
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Dimensioni (L x P) 170 x 110 mm
Dimensioni (L x P x A) 170 x 110 x 20 mm
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
Materiale Stainless Steel
Tipo Vassoio rettangolare
Larghezza (sistema metrico) 110 mm
Da utilizzare con Strumenti Analitici
Forma Forma rettangolare