Learn More
Fisherbrand™ Dispositivo di recupero per barretta agitatrice in PTFE
Codice prodotto. 10579081 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10579081 250 mm Pezzo
10226159 450 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10579081
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use to retrieve stir bars from mixing containers. The PTFE stir bar retriever is chemically resistant, inert, and leak-free. Uses Alnico V magnets at its core.
  • Inert and leak-free
  • Molded in pure, FDA-approved PTFE
  • Alnico V magnets
  • Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (applicazione) Rimozione delle ancorette dai vasi
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ancorette in PTFE
Altezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Quantità 1/Ea.