Learn More
Scilabub™ Guanto termoresistente rosso
Codice prodotto. 12392229
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
1 paio
pezzi 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12392229 Large 1 paio
11873841 Large pezzi 2
11803841 Medium pezzi 2
12382229 Medium 1 paio
11863801 Small pezzi 2
12372229 Small 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12392229 Fornitore Scilabub™ N. del fornitore GLO/NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    151.25€ / 1 paia
    Risparmia 135.75€
    47% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
These Nomex™ polyamide red heat resistant gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.
  • Heat-resistant (260°C working temperature, dry heat only)
  • Low thermal conductivity
  • Asbestos free
  • Double thickness
  • Knitted fabric for comfort
  • Does not shrink or melt
  • Unaffected by washing
  • Hard wearing
  • Conform to EN338: 2 X 4 X and EN407: 41324X
Specifica
Certificazione/Conformità EN338: 2 X 4 X ed EN407: 41324X
Classificazione Nomex III
Colore Rosso
Latex Free Sì
Materiale Nomex
Powdered Powder Free
Product Type Guanti
Size Large
Quantità 1 ciascuno
Resistente a Calore
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm