Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in gomma naturale rosso
Codice prodotto. 10332040
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
9 mm
11 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Dimensione della confezione:
1m
25m
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
10332040 8 mm 12 mm 25m
10387819 10 mm 14 mm 25m
10088439 6 mm 9 mm 25m
10758921 5 mm 8 mm 25m
10599271 12 mm 17 mm 1m
15932921 12 mm 17 mm 25m
10324091 7 mm 11 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10332040 Fornitore Deutsch Neumann™ N. del fornitore 3010812
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Provides flexibility, tear strength and resilience for general laboratory usage. Deutsch Neumann™ Laboratory Tubing is manufactured from red natural rubber.
  • Durometer 50 Shore A
  • Good elastic memory
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Materiale Gomma
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Overall Length (Metric) 25 m
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso in laboratorio
Colore Rosso