Learn More
Ebro Electronic™ TFX 410/420 Core Thermometer Series
Codice prodotto. 10476311
Cambia vista
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
RoHS Directive 2011/65/EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Certificazione/Conformità Dimensione della confezione
10476311 RoHS Directive 2011/65/EU Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10476311 Fornitore Ebro Electronic™ N. del fornitore 13405005
In stock
Termometro preciso e molto robusto con un grande display
Thermometer with fold-back probe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS Directive 2011/65/EU
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Protective cover for handheld devices, red
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Modello AG 140
Peso (sistema metrico) 0.04 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per termometro
Display Manica protettiva per termometro
Larghezza (sistema metrico) 80 mm