Learn More
Kartell™ Tappi conici a 1 foro in gomma rossa
Codice prodotto. 10308131
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
12 mm
14 mm
19 mm
21 mm
25 mm
34 mm
37 mm
43 mm
52 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
16 mm
20 mm
26 mm
30 mm
32 mm
45 mm
48 mm
60 mm
65 mm
Altezza (sistema metrico):
20mm
24 mm
28 mm
29mm
34mm
45mm
50mm
60mm
70mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Bottom Diametro superiore (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
10308131 12 mm 16 mm 20mm pezzi 25
10567051 14 mm 20 mm 24 mm pezzi 25
10154571 25 mm 32 mm 34mm pezzi 25
10796532 21 mm 30 mm 29mm pezzi 25
10286571 19 mm 26 mm 28 mm pezzi 25
10388461 37 mm 48 mm 50mm pezzi 5
10033061 34 mm 45 mm 45mm pezzi 5
10601512 43 mm 60 mm 60mm pezzi 5
10207061 52 mm 65 mm 70mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10308131 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0382300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made from red rubber.
  • Made from red rubber
Specifica
Diametro (sistema metrico) 3mm
Altezza (sistema metrico) 20mm
Quantità 25/Pk.
Posizioni totali 1
Colore Red
Diameter (Metric) Bottom 12 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 16 mm
Materiale Rubber
Product Type Tapered Stopper