Specifica
| Punte compatibili | 6.35 mm |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Rosso |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Pipette |
| Tipo di impugnatura | Round |
| Materiale | Gomma |
| Modello | Bulb |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |