Learn More
Fisherbrand™ Bulbo in gomma rosso
Codice prodotto. 11977984 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
15 ml
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11977984 15 ml Pezzo
11314055 150 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11977984
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.30€
    2.13€ / pezzi 1
    Risparmia 0.17€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
Presa facilitata. Per l'impiego in una varietà di applicazioni.
  • Polistirene stampato con pareti opache e fondo otticamente trasparente
  • Il fondo è del 60% più sottile rispetto a quello delle micropiastre in polistirene tradizionali per una fluorescenza di sfondo inferiore e letture fino a 340 nm
  • Le pareti opache bianche o nere evitano interferenze tra pozzetti
  • Volumi operativi consigliati compresi tra 75 e 200 μl
  • Disponibili non trattate per saggi a base di soluzione, con alta capacità legante per applicazioni di immunodosaggi o trattate per colture di tessuti per crescita cellulare
  • Le opzioni di trattamento della superficie sono senza rivestimento, non necessitano di manipolazione speciale e sono stabili a temperatura ambiente
    • Le micropiastre sterili sono sterilizzate mediante radiazione gamma e certificate apirogene
    • Prodotto ideale per diluizioni in serie, saggi di emoagglutinazione o di precipitazione e per applicazioni di conservazione in generale
    • Le dimensioni delle piastre sono conformi agli standard industriali proposti
Specifica
Punte compatibili 15 ml
Autoclavabile No
Colore Rosso
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipette
Tipo di impugnatura Round
Materiale Gomma
Modello Bulbo
Numero di canali 1
Sterilità Non-sterile
Tipo Bulbo
Volume (sistema metrico) 15 ml
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipetta e siringa
Lunghezza (sistema imperiale) 2.37 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 60 mm
Diametro (sistema imperiale) apertura 0.15 in
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.5 pollici
Diametro (sistema metrico) apertura 4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 38 mm