Learn More
Fisherbrand™ Red Rubber Tubing, Heavy Wall
Codice prodotto. 11577562 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
5 mm
8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
9 mm
13 mm
20 mm
Spessore (sistema metrico):
3 mm
4 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
10m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) unitSize
11577562 5 mm 13 mm 4 mm 10m
11567562 3 mm 9 mm 3 mm 10m
11597562 8 mm 20 mm 6 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11577562
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Highly resilient, heavy-wall red rubber tubing. ™
  • Resilienza superiore rispetto alla maggior parte degli altri polimeri
  • Intervallo di temperatura: °°
  • Light and flexible, for transferring liquids, gases and dilute acids
  • Heavy wall recommended for vacuum use
  • Prodotto non indicato per l'impiego con derivati del petrolio e solventi con idrocarburi (vedere i tubi in neoprene)
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Materiale Gomma
Diametro (sistema metrico) esterno 13 mm
Overall Length (Metric) 10 m
Spessore (sistema metrico) 4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti
Colore Rosso