Description
- Resilienza superiore rispetto alla maggior parte degli altri polimeri
- Intervallo di temperatura: °°
- Light and flexible, for transferring liquids, gases and dilute acids
- Heavy wall recommended for vacuum use
- Prodotto non indicato per l'impiego con derivati del petrolio e solventi con idrocarburi (vedere i tubi in neoprene)
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) interno | 8 mm |
| Materiale | Gomma |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 20 mm |
| Overall Length (Metric) | 10 m |
| Spessore (sistema metrico) | 6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti |
| Colore | Rosso |