Learn More
Fisherbrand™ Tubo in gomma rosso
Codice prodotto. 11537053 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
12.7 mm
Spessore (sistema metrico):
1.5 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
10m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Spessore (sistema metrico) unitSize
11537053 12.7 mm 3.2 mm 10m
11597043 3.2 mm 1.5 mm 10m
11517053 8.0 mm 3.2 mm 10m
11527053 9.5 mm 3.2 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11537053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.75€
    73.73€ / 10m
    Risparmia 26.02€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A light and flexible tubing option for transferring liquids, gases and dilute acids.
  • Higher resilience than most other polymers
  • Temperature range: −40° to +70°C
  • Light and flexible, for transferring liquids, gases and dilute acids
  • Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents (see neoprene tubing)
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 12.7 mm
Materiale Gomma
Overall Length (Metric) 10 m
Spessore (sistema metrico) 3.2 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti
Colore Rosso
Flexibility Flessibile