missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Reduced Cytochrome C, 1 mL

Codice prodotto. 32116524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32116524 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32116524 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1402191mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-quality reduced cytochrome C reagent cited in research publications.

  • Product: Reduced Cytochrome C
  • Cited in: > 2 publications

Specifica

Label or Dye Unconjugated
Substrate Properties Protein-based Substrate
Target Molecule Cytochrome C
Quantità 1 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.