Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Reducing Ferrule for 1/8 in. Fittings
Leak-free system connections for improved chromatography for non-MS systems
58.40€ - 75.80€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1/8 in. Fittings |
---|---|
Materiale | Graphite |
Lunghezza (sistema metrico) | 6.6 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 6.4 mm |
Tipo | Reducing Ferrule |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10412371
|
Trajan Scientific and Medical™
0726283 |
1.59 mm |
58.40€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10045300
|
Trajan Scientific and Medical™
0726270 |
0.8 mm |
75.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Easy to use
- Forms a reliable seal
- Reusable
- Soft material, forms a soft grip to the capillary column
- Low emissions
Specifica
1/8 in. Fittings | |
6.6 mm | |
Reducing Ferrule |
Graphite | |
6.4 mm | |
10/Pk. |