Learn More
Eppendorf™ Reference™ 2, Mechanical Multi-Channel Pipette
Codice prodotto. 15793519 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 0.5 a 10 μl
Da 10 a 100 μl
Da 30 a 300 μl
Numero di canali:
8
12
Colore:
Arancione
Giallo
Grigio
Incrementi:
0.01 μl
0.1 μl
0.2 μl
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Numero di canali Colore Incrementi Dimensione della confezione
15793519 Da 30 a 300 μl 8 Arancione 0.2 μl Pezzo
15753519 Da 0.5 a 10 μl 8 Grigio 0.01 μl Pezzo
15773519 Da 10 a 100 μl 8 Giallo 0.1 μl Pezzo
15763519 Da 0.5 a 10 μl 12 Grigio 0.01 μl Pezzo
15783519 Da 10 a 100 μl 12 Giallo 0.1 μl Pezzo
15703529 Da 30 a 300 μl 12 Arancione 0.2 μl Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15793519 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 4926000050
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Pipette a volume variabile per ridurre al minimo il rischio di contaminazione da aerosol e affaticamenti del pollice. Le pipette a volume variabile Eppendorf™ Reference™ 2 sono ideali per il pipettaggio e la miscelazione di liquidi, il riempimento di piastre, gel e recipienti di reazione, estrazione di fase e rimozione di surnatanti.
  • Sistema di pipettaggio integrato con tecnologia RFID interna
  • Il numero di serie è stampato su più componenti della pipetta
  • Pipetta con codice colore ed etichetta volumetrica per una rapida identificazione di dimensione volume/punta
  • La parte superiore arrotondata della pipetta consente di lavorare in ogni posizione
  • Display a quattro cifre per un'impostazione del volume precisa, rapida e sicura (blocco del volume incluso)
  • Il cono del puntale caricato a molla riduce lo sforzo durante il funzionamento/l'espulsione
  • Il manico superiore, le parti mobili e i bordi esterni resistenti in acciaio inox rendono la pipetta robusta
  • Elevata flessibilità con possibilità di rimuovere i singoli coni
  • Garantisce un allineamento continuo e identico delle pipette durante il processo di lavoro
  • Pipetta completamente autoclavabile con superficie liscia e bordi leggermente ruvidi
  • Funzionamento con un solo pulsante
  • Cono del puntale a molla, parti mobili, bordi esterni in acciaio inox con area di etichettatura personalizzabile
  • Impugnatura ergonomica con sforzo di funzionamento ridotto
  • Espulsione del puntale semplice e rapida con riduzione attiva dell'aerosol
  • Riduzione del disturbo degli arti superiori da lavoro perché non è necessario spostare il pollice lateralmente
  • Feedback tattile prima dell'espulsione del puntale
  • Elevata precisione e accuratezza per risultati di pipettaggio affidabili
  • Regolazione secondaria intuitiva
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Arancione
Da utilizzare con Pipette Tip 300 μL
Numero di canali 8
Product Line Reference 2
Tipo Variable Volume Pipette
Volume (sistema metrico) Da 30 a 300 μl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con puntali per pipette da 300 μl
Include epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips
Incrementi 0.2 μl