Learn More
KGW Isotherm™ Refill for 2500mL Borosilicate Glass Cylindrical Dewar Container
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 130mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cooling of small samples, Storage: liquid nitrogen ( LN2 ), dry ice ( CO2 )other coolants |
| Altezza interno (sistema metrico) | 290mm |
| Altezza (sistema metrico) | 345mm |
| Capacità (sistema metrico) | 2500 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno | 110 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |