Learn More
Labcon™ Refillable Box for 192 Pipette Stacking Racks
Codice prodotto. 17557876 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17557876 White pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17557876 Fornitore Labcon™ N. del fornitore 12151200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60€
    12.28€ / pezzi 5
    Risparmia 0.32€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 04-01-2027
Refillable box for storing racked pipette tips.
  • Refillable rack with hinged clear lid
  • Accepts two Labcon™ 8 x 24 pipette floating racks
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Autoclavabile Autoclavable
Colore White
Materiale Polypropylene
Forma Rectanglular
Sovrapponibile Sì
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Floating Racks
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Quantità 5 Boxes/Pk., 10 Pk./Cs.
Include Hinged Box without Racks
Product Type Freezer Storage Box
Matrice 8 x 24