Learn More
Hanna Instruments™ Refillable Digital pH Electrode
Codice prodotto. 15178239
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Matching Pin
No Matching Pin
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
15178239 No Matching Pin Pezzo
15198239 Matching Pin Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15178239 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI11310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.45€
    310.00€ / pezzi 1
    Risparmia 172.45€
    35% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Tipi di connettore 3.5 mm Jack
Giunzione Ceramic Single, 15 to 20 μL/h
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 13
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +100°C
Tipo pH Electrode
Include No Matching Pin
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Diametro (sistema metrico) tappo 9.5 mm