Learn More
Labcon™ Refillable Racks for Eclipse™ Refill Tips
Codice prodotto. 16641963 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Pipette Tips (10 μL)
Pipette Tips (10 to 1250 μL)
Pipette Tips (10 to 250 μL)
Pipette Tips (100 to 1250 μL)
Pipette Tips (1000 to 1250 μL)
Colore:
Assorted
Purple
Teal
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Colore Dimensione della confezione
16641963 Pipette Tips (100 to 1250 μL) Purple pezzi 6
16631963 Pipette Tips (1000 to 1250 μL) Purple pezzi 6
16651963 Pipette Tips (100 to 1250 μL) Assorted pezzi 6
16661963 Pipette Tips (10 to 250 μL) Purple pezzi 10
16671963 Pipette Tips (10 to 1250 μL) Assorted pezzi 10
17567876 Pipette Tips (10 μL) Teal pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16641963 Fornitore Labcon™ N. del fornitore 12799600069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.50€
    14.15€ / pezzi 6
    Risparmia 1.35€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Each rack is designed to hold one refill of 96 tips.
  • Pipette tip rack
  • Refillable
  • With hinged clear lid
  • For use with Eclipse™ pipette tip refills
  • Holds one refill platform of 96 tips
  • Autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Autoclavabile Autoclavable
Colore Purple
Capacità Pipette Tips (100 to 1250 μL)
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handling
N. per confezione 6/Pk.
Quantità 6 Racks/Pk., 8 Pk./Cs.
Shipping Condition Room Temperature
Product Type Refillable