Descrizione
- Pipette tip rack
- Refillable
- With hinged clear lid
- For use with Eclipse™ pipette tip refills
- Holds one refill platform of 96 tips
- Autoclavable
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Assorted |
| Capacità | Pipette Tips (10 to 1250 μL) |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Handling |
| N. per confezione | 10/Pk. |
| Quantità | 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Vedi altri risultati |