Learn More
Labcon Refillable Racks for Labcon Tips
Codice prodotto. 16621963 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Tips (10 to 1250μL)
Tips (Labcon 10μL)
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
16621963 Tips (10 to 1250μL) pezzi 10
16681963 Tips (Labcon 10μL) pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16621963 Fornitore Labcon N. del fornitore 12109600069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00€
    26.37€ / pezzi 10
    Risparmia 0.63€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use with Eclipse™ pipette tip refills
  • Pipette tip rack
  • Refillable
  • With hinged clear lid
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoclavabile Autoclavable
Colore Purple
Capacità Tips (10 to 1250μL)
Materiale Polypropylene
Posizioni Holds one refill platform of 96 tips
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Handling
Imballaggio 10 racks / Pk./10 Pk. / case
Quantità 10 racks / Pk.
Shipping Condition RT
Size 10-1250 μL tips
Product Type Empty Refill Rack with Lid