Learn More
Tork Tork Reflex™ Carta Plus per asciugatura
Codice prodotto. 30243694 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Dimensione della confezione:
6 rotoli
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243694 Blue 6 rotoli
30243777 White 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30243694 Fornitore Tork N. del fornitore 473391
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tork Reflex™ Carta Plus per asciugatura M4
  • Riduci i consumi fino al 37% con il nostro pratico dispenser a estrazione centrale singola
  • Risparmia tempo ed energia: il sistema di rimozione dell'anima SmartCore™ consente ricariche semplici e rapide
  • Grazie alla nostra carta asciugatutto dall'elevata assorbenza, assorbire i liquidi e pulire diventa semplicissimo
  • Asciuga le mani in un attimo e producendo meno rifiuti con la nostra Tork Reflex™ Carta Plus per asciugatura, morbida e resistente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 164.92 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 150.8 m
Larghezza (sistema imperiale) 7.64 in.
Larghezza (sistema metrico) 19.4 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità EU Ecolabel, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001
Colore Blue
Strato 2-ply
Certifications/Compliance (Europe) EU Ecolabel, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001