Descrizione
- Riduci i consumi fino al 37% con il nostro pratico dispenser a estrazione centrale singola
- Risparmia tempo ed energia: il sistema di rimozione dell'anima SmartCore™ consente ricariche semplici e rapide
- Grazie alla nostra carta asciugatutto dall'elevata assorbenza, assorbire i liquidi e pulire diventa semplicissimo
- Asciuga le mani in un attimo e producendo meno rifiuti con la nostra Tork Reflex™ Carta Plus per asciugatura, morbida e resistente
Specifica
Specifica
| Product Type | Wiping Paper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 164.92 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150.8 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 7.64 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 19.4 cm |
| Materiale | Paper |
| Certificazione/Conformità | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
| Colore | Blue |
| Strato | 2-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, BRC-IoP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |